Learn More
Organometallischer Ölstandard, 12-Elemente, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
231.00 CHF - 359.00 CHF
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11470339
|
SPEX Certiprep
S12-100Z |
50 g | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
231.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11460339
|
SPEX Certiprep
S12-100Y |
100 g | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
359.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 100μg/g |
Al | 100μg/g |
Cr | 100μg/g |
Cu | 100μg/g |
Fe | 100μg/g |
Mg | 100μg/g |
Na | 100μg/g |
Ni | 100μg/g |
Pb | 100μg/g |
Si | 100μg/g |
Sn | 100μg/g |
Ti | 100 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Produkt nur für den Laborgebrauch