Learn More
Organometallischer Ölstandard, 12-Elemente, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep S12-100Y
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 100μg/g |
Al | 100μg/g |
Cr | 100μg/g |
Cu | 100μg/g |
Fe | 100μg/g |
Mg | 100μg/g |
Na | 100μg/g |
Ni | 100μg/g |
Pb | 100μg/g |
Si | 100μg/g |
Sn | 100μg/g |
Ti | 100 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
12 Standard für Öl-Element | |
100 g | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Öl | |
Grundöl 75 |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Mit Analysezertifikat. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Jede Kompoenente bei 100 μg/g (S12-100), 300 μg/g (S12-300), 500 μg/g (S12-500) oder 900 μg/g (S12-900) in Grundöl 75: Aluminium Chrom Kupfer Eisen Blei Magnesium Nickel Silikon Silber Natrium Zinn Titan |
Produkt nur für den Laborgebrauch