Learn More
3M™ Monitore für organische Dämpfe
Leichte, unabhängige Monitore zeichnen zeitgewichtete durchschnittliche Dampfkonzentrationen (TWA) in Fabriken und industriellen, histologischen, zytologischen und klinischen Laboren auf
Marke:  3M™ 7100011298
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15720038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Orange
OSHA
Monitor für organische Dämpfe mit Prepaid-Analyse
Regelmäßige Probenahme und Screening von Gefahrenbereichen und Arbeitsplätzen; Anzeige von Problemstellen; Überprüfung der Belüftung und Aufbewahrung genauer Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand der Mitarbeiter.
Organischer Dampf
3510
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Monitore für organische Dämpfe > Passiver Luftprobenahmemonitor mit Prepaid-Analyse