Learn More
Quickfit™ 1 SET CHEMISTRY SET QUICKFIT(27BU/M)
Das ideale organische Chemie-Kit für den Einsatz in Schulen, Hochschulen und Universitäten. Das Quickfit™ 27BU Kit für organische Chemie eignet sich perfekt für die Einführung in die wichtigsten Techniken der organischen Chemie an Schulen und Ausbildungsstätten.
Marke:  Quickfit™ 27BU
Artikelnummer. 12433461
  • 342.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
Ideal organic chemistry kit for use in schools, colleges, and universities. Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit is perfect for introducing students to the principal techniques of organic chemistry.
  • Das beliebteste Quickfit™ Set für Schulen, Hochschulen und Universitäten
  • Umfasst neun Basiselemente von Quickfit™ Glaswaren, die aus Kompatibilitätsgründen alle mit Glas-Normschliffen in Größe 14/23 ausgestattet sind
  • Ermöglicht den Aufbau von mindestens 8 Baugruppen einschließlich Dampfdestillation, Rückfluss mit Zugabe und Vorbereitung
  • Skala auf Basis von Ausgangsmaterialmengen bis 30 g
  • Untergebracht in einem robusten Karton mit Schaumgummieinsatz für sichere Lagerung und Transport
  • Im Lieferumfang ist eine CD-ROM enthalten, die praktische Details einiger typischer Baugruppen enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit für organische Chemie
Birnenförmiger Kolben, Destillationskopf, Liebig Kondensator, Schraubverschlussadapter, Empfängeradapter, Luftleck-/Dampfeinlassrohr, Tropftrichter mit GP Rotoflo Hahn, Stopper, Thermometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ 1 SET CHEMISTRY SET QUICKFIT(27BU/M) > Produkttyp: Kit für organische Chemie