Learn More
Grant Instruments™ Tischorbitalschüttler
PSU-20i Leistungsstarker und effizienter mikroprozessorgesteuerter, multifunktionaler Orbitalschüttler, der alles bietet, was zum Mischen Ihrer Proben erforderlich ist - Drehung, Hinundherbewegung und Vibration. Dies ermöglicht eine Optimierung des Mischvorgangs, ob in Kolben, Bechern, Petrischalen oder anderen Laborgefäßen.
Marke:  Grant Instruments™ PSU-20i
2061.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12377627
  • 2180.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Orbitalbewegung (20 bis 250 U/min), Hin- und Herbewegung (20 bis 250 U/min) und Vibration alles in einem Produkt
  • Lasten bis zu 8 kg
  • Vollständig programmierbare Sequenz für die Verwendung einer oder aller Funktionen
  • 6 austauschbare Plattformen für Gefäße von bis zu 1000 ml, einschließlich Plattform mit mehreren Ebenen für eine große Anzahl von Mikrotiterplatten, Petrischalen und Zellkulturbeuteln
  • Reziproke Rotation: 0 bis 360º Drehwinkel, in 30-Grad-Schritten
  • Schwingung: 0 bis 5º Drehwinkel, in Schritten von 1 Grad
Die verstellbare Plattform (PUP-330), wie oben gezeigt, ist separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
20 bis 250 U/min
4°C bis 40°C
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Tischorbitalschüttler > Drehzahl: 20 bis 250 U/min