Learn More
Bochem™ Kunststoffhocker, orange Artikelnummer.: 10122511
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Kunststoffhocker, orange
Artikelnummer. 10122511
Grau, 450 mm, 420 mm, Kunststoff, 1 Stück
Click to view available options
Farbe:
Grau
Durchmesser (metrisch) Basis:
450 mm
Höhe (metrisch):
420 mm
Material:
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10122511
Marke: Bochem™ 8003
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Kunststoff. BOCHEM™ Rollhocker aus Kunststoff (orange) sorgt für gute Erreichbarkeit aller Bestände.
  • Geprüfte Sicherheit (GS)
Spezifikation
Produkttyp Rollhocker
Farbe Grau
Durchmesser (metrisch) Basis 450 mm
Durchmesser (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 420 mm
Menge Je 1
Material Kunststoff
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Kunststoffhocker, orange >