Learn More
OR-486, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18075122
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
OR-486, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18075122
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 18075122
Marke: Tocris Bioscience 0483/50
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
COMT inhibitor
Potent and selective inhibitor of catechol-O-methyl-transferase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OR-486
CAS 7659-29-2
Summenformel C6H4N2O6
Menge 50 mg
Synonym 3,5-dinitrocatechol, 3,5-dinitro-1,2-benzenediol, 3,5-dinitropyrocatechol, unii-vk0va22gy2, pyrocatechol, 3,5-dinitro, 1,2-benzenediol, 3,5-dinitro, vk0va22gy2, 3,5-dinitro-benzene-1,2-diol, 3,5-dinitrocatechol or-486, dnc
InChI-Schlüssel VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3,5-dinitrobenzene-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 200.106
PubChem CID 3870203
Formelmasse 200.11
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
OR-486, Tocris Bioscience™ >