Learn More
Hirschmann™ opus™ Titration
Garantiert ausgezeichnete Genauigkeit beim seriellen Dispensieren. Der Spender ist für die motorgetriebene Dispensierung direkt aus der Reagenzienflasche bestimmt.
Marke:  Hirschmann™ 9582010
Artikelnummer. 11328871
  • 2330.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Elektronische Steuerung und Titration von Volumina
  • Ein Lichtschutzfenster für den Ventilblock ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten
  • TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
  • Methodenspeicher für neun verschiedene Titrationsverfahren mit Speicherung aller Einstellungen
  • Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
  • Freie Rotation
  • Überlegene Materialien und zuverlässige Kolbenversiegelung, auch bei problematischen Medien
  • USB- und RS232-Schnittstelle für Anschluss an PC
  • Integration in automatisierte Verfahren möglich
  • Konformität-zertifiziert
  • In drei verschiedenen Volumina erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
0,6%
opus™ Titration, motorgetriebene Flaschenaufsatz-Titration mit Reagenzien-Rückführsystem
TFT-Touchscreen
EU, USA, UK-Stecker; 3 Gewindeadapter (A32, A38, S40)
0,2%
240 V
Elektronische Flaschenaufsatz-Titration
10 ml
Flasche
0,01 ml
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ opus™ Titration > Volumen (metrisch): 10 ml