Learn More
Hirschmann™ Opus™ Spender
Die Abgabe erfolgt direkt aus der Reagenzienflasche mit einem motorbetriebenen Reagenzienumwälzsystem. Der Hirschmann Instruments™ OPU™ Dispenser liefert durch elektronische Steuerung uneinheitliche Ergebnisse.
Marke:  Hirschmann™ 9581010
1830.33 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11692269
  • 2865.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Elektronische Steuerung und Dispensierung von Volumina
  • Ein Lichtschutzfenster für den Ventilblock ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten
  • TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
  • Methodenspeicher für neun verschiedene Dispensierverfahren mit Speicherung aller Einstellungen
  • Serielles Dispensieren bis zu 9999-mal
  • Standard-Stepper-Funktion
  • Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
  • Freie Rotation
  • Überlegene Materialien und zuverlässige Kolbenversiegelung, auch bei problematischen Medien
  • Braune Glasflasche für lichtempfindliche Medien erhältlich
  • USB- und RS232-Schnittstelle für Anschluss an PC
  • Integration in automatisierte Verfahren möglich
Spezifikation
Spezifikation
0.6 %
10 ml
EU-, USA-, UK-Stecker
Elektronischer Flaschenaufsatzspender
TFT-Touchscreen
100/240 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Opus™ Spender >