Learn More
Thermo Scientific™ Optochin-Scheibe (P-Scheibe)
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
41.25 CHF - 176.00 CHF
Specifica
Spezies | Streptococcus pneumoniae |
---|---|
Antimikrobielle Mittel | Optochin (Ethylhydrocuprin-Hydrochlorid) |
Konzentration | 5 µg |
Produkttyp | Optochin-Scheibe |
Testtyp | Differenzierung des Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken |
Codice del prodotto | Marca | Konzentration | Verpackungsart | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Konzentration | Verpackungsart | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11429858
|
Thermo Scientific™
DD0001B |
5 µg | 5 Kassetten/Packung | 50 Scheiben/Kassette |
176.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11903842
|
Thermo Scientific™
DD0001T |
5 µg | 1 Kassette/Packung | 50 Scheiben/Kassette |
41.25 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Descrizione
Die Thermo Scientific™ Oxoid Optochin Scheibe dient zur Differenzierung von Streptococcus pneumoniae.
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Optochin Scheibe können Sie Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken differenzieren. Optochin Scheiben sind mit Optochin (Ethylhydrocropein-Hydrochlorid) imprägnierte Papierscheiben, die eine praktische und zuverlässige Alternative zum Gallenlöslichkeitstest bieten. Pneumokokken sind empfindlich gegenüber Optochin, so dass eine Kultur eine Hemmzone um die imprägnierte Scheibe herum aufweist, während Streptokokken entweder bis zum Rand der Scheibe wachsen oder gelegentlich eine sehr kleine Hemmzone aufweisen.
Bestellhinweise:
5 μg. 50 Scheiben/Kassetten 1 Karton/Packung
Specifica
Streptococcus pneumoniae | |
5 µg | |
Differenzierung des Streptococcus pneumoniae von anderen Streptokokken | |
50 Scheiben/Kassette |
Optochin (Ethylhydrocuprin-Hydrochlorid) | |
Optochin-Scheibe | |
Papier |