Learn More
Sartorius Optifit 100 bis 5.000 ul-Spitzen, lose in einer Box
GREENER_CHOICE
Die optimale Wahl für Ihren Pipettierer
Marke:  Sartorius 780300
17.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13197304
  • 23.80 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload Funktion von Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipettierern, wodurch sich Ansetzen und Abwurf der Spitzen ergonomisch und problemlos gestalten.
  • Präzisionsgefertigte Spitzen
  • Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
  • Herstellung im Reinraum entsprechend ISO 8
  • Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
  • Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
  • Verpackt in herausnehmbaren Beuteln in Kartons
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 5000 μl
Unsteril
Autoklavierbar
15 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Bulk
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polypropylen
Non-filtered
Grün
5.9 Zoll
CE, ISO 9001, ISO 13485
Sartorius™ eLINE™
Optifit Spitze
Grün
Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Optifit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Optifit 100 bis 5.000 ul-Spitzen, lose in einer Box > 100 bis 5.000 μl; 150 mm l; grün; unsteril; Großpackung; Menge: 100