Learn More
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen
56.93 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Typ | Absorptionsmakrozellen |
---|---|
Material | Optisches Glas |
Verschlussmaterial | PTFE |
Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
Wavelength Range | 320 bis 2500 nm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11761744
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μL | N/A | |||||||
10737381
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μL | N/A | |||||||
10688392
|
Hellma™
100-5-20 |
1750 μl | N/A | |||||||
10517921
|
Hellma™
100-20-20 |
7000 μl |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ausführung:QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm
OS = Optisches Spezialglas, 320 - 2500nm
OG = Optisches Glas, 360 - 2500nm
Für Fotometrie und Spektralfotometrie mit Falzdeckel oder mit Stopfen aus PTFE 45/46mm hoch, 12,5mm breit, Innenbreite 9,5mm.
Andere Schichtdicken lieferbar.
Typ: 110-OS
Ausführung: OS
Schichtdicke: 10mm
Volumen: 3500 μl
Spezifikation
Absorptionsmakrozellen | |
PTFE | |
320 bis 2500 nm | |
Für Photometrie- und Kolorimetriemessungen |
Optisches Glas | |
9.5 mm | |
12,5mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Hochpräzise Makroabsorptionszellen, optisches Glas, mit PTFE-Stopfen