Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
Marke: Thermo Scientific™ 3791-WP1D-BR
622.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Jedes oben offene Polypropylen-Röhrchen verfügt über einen einzigartigen 2D-Barcode, der auf dem Boden eingelasert ist, sowie über ein weißes Beschriftungsfeld mit linearem 1D-Barcode und für den Menschen lesbarem Text auf der Seite
- 2D-Barcodes sind beständig gegen 100 % DMSO und ideal für die Verarbeitung und Lagerung von Verbindungen
- Nicht proprietäre 2D-Barcodes und lineare 1D-Barcodes können mit Thermo Scientific VisionMate Barcode-Lesegeräten gescannt werden
Unübertroffenes Lagerungsformat
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Klappdeckelgestelle mit Barcode haben 1D- und 2D-Barcodes sowie für Menschen lesbaren Text auf drei Seiten, um dieselbe Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden, das heißt diese Röhrchen mit 2D-Code sind auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden
- Röhrchen sind mit einer Reihe von Dichtungsoptionen erhältlich, darunter Thermo Scientific SepraSeals und DuraSeals
- SepraSeals sind in einer Reihe von Farboptionen für die visuelle Kategorisierung von Proben erhältlich
- Vorgeschlitzte SepraSeals ermöglichen den wiederholten Probenzugriff in der Automatisierung
Empfohlen für:
Arzneimittelforschung, Lagerung von Verbindungen, sicheren Probentransport, Abruf einzelner Proben, sofortige Probenidentifizierung, sichere Rückverfolgbarkeit archivierter Proben
Spezifikation
Farblos | |
Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode in barcodierten Klappdeckelgestellen | |
1,4 ml | |
Polypropylen | |
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar | |
Unsteril | |
10 Klappdeckel-Gestelle mit 96 Röhrchen pro Karton |
Storage Tube (Open Top) | |
Nicht autoklavierbar | |
V-Boden | |
10 Klappdeckel-Racks mit 96 Röhrchen/Karton | |
Matrix™ | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1347872 | Konformitätsbescheinigung | 20/08/2022 | 3791-WP1D-BR |
Aktionen
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30