Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
Marke: Thermo Scientific™ 3790-WP1D
544.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side. Tubes are available in bulk packs or in barcoded latch racks. Barcoded latch racks feature a linear barcode, 2D barcode, and human readable rack identification on three sides of the rack. Use in combination with Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DurSeal capping systems and the Thermo Scientific™ VisionMate™family of barcode readers.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Auf den Boden jedes dieser oben offenen Röhrchen aus Polypropylen ist ein eindeutiger 2D-Barcode Laser-eingraviert. So können Proben verlässlich erkannt und nachverfolgt werden.
- Nicht-proprietäre 2D-Codes können in weniger als einer Sekunde mit VisionMate High Speed gescannt werden, um eine schnelle Dekodierung und Probenverfolgung zu ermöglichen.
- Die Röhrchen sind mit einem linearen Barcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode für die ultimative Probennachverfolgung versehen.
Robuste Lagergestelle
- Oben offene Matrix-Lagerröhrchen mit 2D-Barcode werden im 96-Format in einem speziell gestalteten, stapelbaren ANSI-Format geliefert.
- Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch.
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt.
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen.
- Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit Ihrer Proben zu gewährleisten.
Zuverlässiges Lager-Nachverfolgungssystem für jedes Labor
- Zur Erfüllung aller Lagerungsanforderungen sind die Röhrchen mit verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten, einschließlich fester und vorgeschlitzter DuraSeals™ und SepraSeals erhältlich.
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden.
- Die Röhrchen mit 2D-Barcode passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal genutzt werden kann.
Empfohlen für
- Abruf einzelner Proben, sofortige Probenidentifizierung
- Sichere Identifizierung archivierter Proben
- Sicherer Versand von Proben
- Lagerung von Proben
- Nachverfolgung von Proben
Angaben zum Recycling
Matrixröhrchen, Röhrchengestelle und Klappdeckel bestehen aus Polypropylen-Copolymer und sind in entsprechenden Anlagen recycelbar. Bitte recyceln Sie nur saubere, trockene Komponenten, die von Gefahrstoffen und Rückständen dekontaminiert wurden. Die orangefarbenen Nylongestellriegel müssen vom Röhrchengestell entfernt und vor dem Recycling des Röhrchengestells entsorgt werden. Tipp: Die orangefarbenen Riegel können relativ einfach mit einer Zange entfernt werden.
Matrix-Röhrchen werden in deutlich beschrifteten Pappkartons geliefert. Bitte recyceln Sie die Pappkartons und die Einsätze.
Spezifikation
Farblos | |
Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode, weißem Beschriftungsfeld und linearem Barcode | |
1,4 ml | |
Polypropylen | |
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär, 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur und linearem EAN-Code 128 | |
Nicht steril | |
Großpackung mit 960 Röhrchen |
Storage Tube (Open Top) | |
Nicht autoklavierbar | |
V-Boden | |
Großpackung, 1.000/Karton | |
Matrix™ | |
Nein | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30