Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masks
Op Air Pro Oxygen FFP3 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marke: Kolmi™ M53214-WH-MB
27.31 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Filterhalbmaske gemäß der Effizienzklasse FFP3 NR D wurde zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen und Partikeln entwickelt
- In der IIR-zertifizierten Ausführung schützt es die Umgebung vor Tröpfchen, die vom Träger abgegeben werden, und schützt vor potenziellen Flüssigkeitsspritzern
- Gestrickte Ultraschall-angeschweißte Kopfschlaufen für optimalen Komfort
- Passt dank seiner Form und der weichen Materialien perfekt ins Gesicht, um vor jeglichem Eindringen zu schützen
- Hypoallergen und wurde dermatologisch getestet
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 | |
Klein | |
Branche | |
Pouch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masks > OP AIR Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masken; Zertifizierungen/Konformität: EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019; Farbe: Weiß; Größe: Klein; Ausführung: Beutel; zur Verwendung mit (Anwendung): Branche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur