Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One blendfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband
Mit dieser blendfreien, beschlagfreien medizinischen Maske mit bequemem Schaumstoffband und Antireflexionsband sind Sie auf lange Tragezeiten vorbereitet.
Marke:  Kolmi Hopen™ M24101MN-30
Artikelnummer. 17740189
  • 9.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
  • Schichten (innen bis außen): Nassgelegte Zellulose, schmelzgeblasenes Polypropylen, spinngebundenes Polypropylen
  • Weiche, Maskenbänder und -kanten aus Vlies
  • Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
  • Integrierte Nasenleiste und Schaumstoffstreifen für weniger Beschlagen der Gläser
  • Das schwarze Antireflexionsband begrenzt Blendeffekte im Operationssaal
  • Glasfaserfreier Filter
  • Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen
Ja
50 Packungen
Binder
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Medizin
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One blendfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband > Op-Air One blendfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband; Zertifizierungen/Konformität (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Farbe: Blau; Einweg: Ja; Befestigungsart: Bindeverschlüsse; Material: Polypropylen