Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One beschlagfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband
Die einzigartige Ausstattung dieser Maske mit einem Schaumstoffband bietet dem Träger zusätzlichen Komfort und verhindert das Beschlagen.
Marke: Kolmi Hopen™ M24101M-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Schichten (innen bis außen): Nassgelegte Zellulose, schmelzgeblasenes Polypropylen, spinngebundenes Polypropylen
- Weiche, Maskenbänder und -kanten aus Vlies
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integrierter Schaumstoffstreifen und Nasenbügel
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Ja | |
50 Packungen |
Binder | |
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medizin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One beschlagfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband > Op-Air One beschlagfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband; Zertifizierungen/Konformität (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Farbe: Blau; Einweg: Ja; Befestigungsart: Bindeverschlüsse; Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur