Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Beschlagfreie medizinische Maske mit Schaumstoffband
Die einzigartige Ausstattung dieser Maske mit einem Schaumstoffband bietet dem Träger zusätzlichen Komfort und verhindert das Beschlagen.
Marke: Kolmi Hopen™ M21101M-30
Additional Details : Gewicht : 3.42000kg
Beschreibung
- Medien mit hoher Filtrationsleistung (Polypropylen)
- Schichten (innen bis außen): thermobondiertes Polypropylen, schmelzgeblasenes Polypropylen, spinngebundenes Polypropylen
- Weiche Vliesbänder und -kanten
- Die anatomische Faltung begrenzt die Exposition vom Gesicht
- Integriertes beschlagfreies Band und Nasenstück
- Glasfaserfreier Filter
- Hergestellt in ISO 8 Reinraum (Partikel- und mikrobiologische Kontrolle)
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medizinisch |
Binder | |
Vergrößert | |
Ja | |
50 Packungen |