Learn More
ONO 2506, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001659
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
ONO 2506, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001659
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001659
Marke: Tocris Bioscience 4530/10
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibits S-100β synthesis; neuroprotective
Inhibits S-100β synthesis in activated cultured astrocytes. Prevents delayed infarct expansion 24 hours after permanent middle cerebral artery occlusion (pMCAO) in rats; also exhibits neuroprotective effects in mouse models of Parkinson's disease and Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185517-21-9
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.295
InChI-Schlüssel YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Synonym arundic acid, 2r-2-propyloctanoic acid, r-2-propyloctanoic acid, cereact, proglia, acide arundique, acido arzndico, acidum arundicum, r---arundic acid, arundic acid innMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 208925
IUPAC-Name (2R)-2-propyloctanoic acid
SMILES CCCCCCC(CCC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ONO 2506
Menge 10 mg
Formelmasse 186.29
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ONO 2506, Tocris Bioscience™ >