Learn More
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Green, 488
Suitable for in situ apoptosis detection of tissue samples (Paraffin embedding, freezing and ultrathin section) and cells (Cell smears, cell climbing smears).
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11958-20ASSAYS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18353923
  • 343.00 CHF / 20 Assays
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Spezifikation
OneStep TUNEL
20 Assays
Apoptose-Kit
Store at -20C.
Flow Cytometry, Fluorescence Imaging
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Green, 488 > 20 Assays