Learn More
Invitrogen™ OneComp eBeads™ Kompensations-Beads
Kugelförmige Partikel, die mit einzelnen Fluorochrom-konjugierten Antikörpern gefärbt werden können, um sie als einfarbige Kompensationskontrollen zu verwenden. OneComp eBeads reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test
Marke: Invitrogen™ 01-1111-41
124.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
- Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
- Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
- Kreuzreaktionen auf einige Antikörper von Hasen kommen vor, doch wurden noch keine umfassenden Tests für diese Reaktivität durchgeführt
- Entwickelt für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen, die durch blaue (488 nm), grüne (532 nm), gelb-grüne (561 nm) und rote (633 bis 635 nm) Laser angeregt werden
- Dieses Produkt ist mit eFluor™ 450 kompatibel, jedoch nicht für die Kompensation anderer Fluorochrome optimiert, die durch violetten (405 nm) Laser angeregt werden
Spezifikation
Durchflusszytometer | |
25 tests | |
Kompensations-Beads |
25 Tests | |
eBeads™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke