Learn More
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics
One Shot LB Agar Plates are pre-poured plates containing Luria-Bertani (LB) agar medium that are available with or without antibiotics. LB agar is a solid bacterial growth medium used in molecular biology studies for the cultivation and maintenance of Escherichia coli strains. Sterile glass beads are included to aid in plating.
118.00 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Füllvolumen 21 ± 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cloning, streaking, and isolating bacteria cells, Bacteriophage plaque assay
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Quantity Zusatzstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Zusatzstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
30019347
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A55800
Ohne
118.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30019798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A55802
128.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30019581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A55803
128.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
21 ± 2 mL
Cloning, streaking, and isolating bacteria cells, Bacteriophage plaque assay
90 mm
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics