Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
Marke: Hamilton™ 90662
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbindungsstück aus CTFE
- Schläuche aus PTFE
- Für Luer-Buchsen
- Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Schlaucheinheit | |
1/Packung | |
12 ga. Anschlüsse | |
12 ga. |
Luer, weiblich | |
CTFE (Anschlussstück), PTFE (Schläuche) | |
Individuell |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz > Dicke 12
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido