Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
Marke: Hamilton™ 90617
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbindungsstück aus CTFE
- Schläuche aus PTFE
- Für Luer-Buchsen
- Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Schlaucheinheit | |
1/Packung | |
17 ga. Anschlüsse | |
17 ga. |
Luer, weiblich | |
CTFE (Anschlussstück), PTFE (Schläuche) | |
304.8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz > Dicke 17
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur