Learn More
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz
Bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen im Labor.
Marke:  Hamilton™ 90611
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10394703
  • 52.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Verbindungsstück aus CTFE
  • Schläuche aus PTFE
  • Für Luer-Buchsen
  • Verschiedene Messgeräte und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
PTFE
304.8 mm
11 G
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Montierte Schlaucheinheiten mit Einfachansatz > Dicke 11