Learn More
Buerkle™ LiquiSampler™
LiquiSampler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme. Probenahme aus Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
227.00 CHF - 662.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | LiquiSampler |
---|---|
Enthält | Abstreifring |
Grifftyp | Druckknopf-Einhandbedienung |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 15528 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10759222
|
Buerkle™
5330-1060 |
150 mL | Polypropylen |
227.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10177581
|
Buerkle™
5330-2060 |
150 mL | PTFE, FEP |
358.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10115360
|
Buerkle™
5330-1100 |
250 mL | Polypropylen |
303.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10300061
|
Buerkle™
5330-2100 |
250 mL | PTFE, FEP |
477.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10637101
|
Buerkle™
5330-1200 |
500 mL | Polypropylen |
451.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10155310
|
Buerkle™
5330-2200 |
500 mL | PTFE, FEP |
662.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
LiquiSampler der Probensammler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme.
Probenahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser.
Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.
- Praktische Druckknopf-Einhandbedienung
- Mit Abstreifring zur Tiefenmarkierung und Reinigung
- Transparent
- Lieferbar in PTFE/FEP oder PP transparent
- Zielpunkt- Allschicht- und Bodenprobe möglich
Anwendung:
Allschichtprobe
- LiquiSampler mit gedrücktem Druckknopf langsam in Flüssigkeit einstechen.
- Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
- LiquiSampler zurückziehen und Probe entnehmen.
Zielpunktprobe/Bodenprobe
- LiquiSampler mit geschlossenem Ventil bis Zielpunkt/Boden einstechen.
- Druckknopf drücken – Flüssigkeit fließt ein.
- Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
- LiquiSampler zurückziehen, Probe entnehmen.
Spezifikation
LiquiSampler | |
Druckknopf-Einhandbedienung | |
DIN EN ISO 15528 |
Abstreifring | |
Durchsichtig | |
32 mm |