Learn More
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Base Salmonella
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. In einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella-Base.
1005.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung ONE Bouillon-Base Salmonella
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13285919
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM1091B
500 g
1005.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anreicherung und Rückgewinnung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben in einem einzigen Schritt mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon Salmonella-Base, wenn sie mit dem Thermo Scientific Oxoid ONE Bouillon Salmonella-Auswahlspplement (SR0242) zubereitet werden.
ONE Bouillon Salmonella-Base ist ein sehr nahrhaftes und selektives Medium, das die Genesung von Salmonella-Arten innerhalb von 16 bis 20 Stunden ermöglicht. ONE Bouillon Salmonella-Base erfordert nur einen einzigen Anreicherungsmediumsschritt. Nach der Inokulation auf den Thermo Scientific™  Brilliance™ Salmonella Agar und den Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test bildet sie die Oxoid™ Salmonella Precis-Methode™, die die Zeit für das Ergebnis im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden verkürzt. Die Oxoid Salmonella Precis-Methode ist AFNOR-validiert.
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
ONE Bouillon-Base Salmonella
Pulver
Trockenkulturmedien
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Base Salmonella