Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Mit reibungsloser Kolbenbewegung und doppelt dichtem Stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-teilige Spritzen wurden für gleichbleibende Leistung entwickelt.
125.66 CHF - 338.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 |
---|---|
Material | Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben) |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur langsamen Aspiration und Injektion |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10179411
|
B Braun™
4617100V |
10 ml |
152.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10038071
|
B Braun™
4617207V |
20 ml |
338.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10221742
|
B Braun™
461705/3V |
5 ml |
125.66 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gute Sichtbarkeit; transparenter Zylinder mit dauerhaften, auffälligen Graduierungen
- Sicherer Stopp verhindert unbeabsichtigtes Zurückziehen des Kolbens
- Doppelt dichter Stopper verhindert ein Auslaufen des Medikaments
- Große, feste Fingergriffe
- Die Komponenten enthalten kein DEHP, PVC oder anderes Naturkautschuklatex
- Einwegprodukt
- Der Kolben mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 | |
Naturfarben | |
Zur langsamen Aspiration und Injektion | |
Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
Zentrisch, Luer-Lock | |
Steril |
Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben) | |
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast | |
Ja | |
Ja | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre