Learn More
Oleylalkohol, ca. 60 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10091400
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Oleylalkohol, ca. 60 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10091400
Marke: Thermo Scientific Acros 129530010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-28-2
Summenformel C18H36O
Molekulargewicht (g/mol) 268.49
MDL-Nummer MFCD00002993
InChI-Schlüssel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-Name (9Z)-Octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleyl alcohol
Schmelzpunkt 5.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 207.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 60% Typical (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Brechungsindex 1.4590 to 1.4640
Menge 1 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Formelmasse 268.47
Reinheit (%) ca. 60%
Güte Technisch
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number129530025,129530010,129530250
ChargennummerA0467820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number129530025,129530010
ChargennummerA0461148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number129530025,129530010
ChargennummerA0330766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number129530025,129530010,129530250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Oleylalkohol, ca. 60 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals >