Learn More
Ölsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11472638
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ölsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472638
5000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 11472638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16663.0J
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Aceton, Chloroform, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 0.887
Siedepunkt 286°C (100 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 90%
Brechungsindex 1.461
Menge 5000 mL
Beilstein 1726542
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,6828
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27L068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16663.AU,A16663.0J
ChargennummerP27L069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16663.AU,A16663.0J
ChargennummerN13L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberA16663.AU,A16663.0J
ChargennummerM07L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberA16663.AU,A16663.0J
ChargennummerY18K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberA16663.AU,A16663.0J
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ölsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >