Learn More
Ölsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10588810
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ölsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10588810
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10588810
Marke: Fisher Chemical O/0200/15
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
C18H34O2, CAS-Nummer-112-80-1, Cis-9-Octadecensäure, Cis-Ölsäure, elaidoic acid, glycon ro, glycon wo, Oleat, Ölsäure, Pamolyn 100, wecoline oo, z-octadec-9-enoic acid, 2,5 l, 360 °C, CHEBI:16196, farblos, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, (Z)-octadec-9-enoic acid, 13 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 13°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 360°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Dampfdichte 9.7
Viskosität 39.1 mPaS at 20°C
Formelmasse 282.46g/mol
Dampfdruck 1mmHg 176
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ölsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >