Learn More
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes
Euro Protection™ Okenite Safety Shoes are breathable, easy to put on/take off, suitable for food industry use, and feature a composite toe cap for protection.
47.79 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Farbe | White, Gray |
---|---|
Fersenform | Rounded |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter |
Material | Microfiber |
Sohleneigenschaften | Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12014295
|
Euro Protection™
9OKEL37 |
37 |
102.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12024295
|
Euro Protection™
9OKEL38 |
38 |
91.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12034295
|
Euro Protection™
9OKEL39 |
39 |
88.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12044295
|
Euro Protection™
9OKEL40 |
40 |
98.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12054295
|
Euro Protection™
9OKEL41 |
41 |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12064295
|
Euro Protection™
9OKEL42 |
42 |
88.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12074295
|
Euro Protection™
9OKEL43 |
43 |
88.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12084295
|
Euro Protection™
9OKEL44 |
44 |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12094295
|
Euro Protection™
9OKEL45 |
45 |
88.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12004305
|
Euro Protection™
9OKEL46 |
46 |
81.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12014305
|
Euro Protection™
9OKEL47 |
47 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Suitable for food industry use
- Easy-on and easy-off
- Protective cover
- Rounded heel for more comfortable driving
- Microfiber upper
- Breathable 3D mesh lining
- Removable, textile and foam insole
- Composite toe cap
- Injected polyurethane midsole
- Polyurethane outsole
Spezifikation
White, Gray | |
Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter | |
Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Low-cut | |
427 g per shoe in size 8 | |
Safety Shoe |
Rounded | |
Microfiber | |
Polyurethan | |
Komposit | |
EN ISO 20345: 2011 |