Learn More
Ohaus™ OIML E2-Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E2-Toleranzen
795.00 CHF - 5460.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NVLAP-akkreditiertes Zertifikat |
---|---|
Enthält | Schutzhülle |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16622452
|
Ohaus™
80780381 |
500 mg bis 1 mg |
795.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16632452
|
Ohaus™
80780383 |
50 g bis 1 mg |
1750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16642452
|
Ohaus™
80780384 |
50 g bis 1 g |
1030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16652452
|
Ohaus™
80780385 |
100 g bis 1 mg |
1930.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16662452
|
Ohaus™
80780386 |
100 g bis 1 g |
1190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16672452
|
Ohaus™
80780387 |
2 x 200 g bis 1 mg |
2130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16682452
|
Ohaus™
80780388 |
2 x 200 g bis 1 g |
1580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16692452
|
Ohaus™
80780391 |
500 g bis 1 mg |
2580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16602462
|
Ohaus™
80780392 |
500 g bis 1 g |
1900.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16612462
|
Ohaus™
80780393 |
1 kg bis 1 mg |
3160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16622462
|
Ohaus™
80780394 |
1 kg bis 1 g |
2430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16632462
|
Ohaus™
80780395 |
2 x 2 kg bis 1 mg |
4500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16642462
|
Ohaus™
80780396 |
2 x 2 kg bis 1 g |
3810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16652462
|
Ohaus™
80780399 |
5 kg bis 1 mg |
5460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16662462
|
Ohaus™
80780400 |
5 kg bis 1 g |
4730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat | |
Schutzhülle |