Learn More
Ohaus™ OIML E2-Gewichteset, NVLAP-Zertifikat
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E2-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 80780385
Additional Details : Gewicht : 0.21110kg
Beschreibung
- Gewichtesets in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat | |
0,300 kg | |
Schutzhülle |
Edelstahl, Aluminium | |
100 g bis 1 mg | |
21/Packung |