Learn More
Thermo Scientific™ OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe
Die Thermo Scientific OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe kann für die verschiedensten Laboranwendungen eingesetzt werden.
12562.50 CHF
Spezifikation
Typ | Ölfreie Vakuumpumpe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumkonzentrator |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10543234
|
Thermo Scientific™
OFP400-230 |
EFTE/PFA 4-köpfige Vakuumpumpe; 230 V 50 Hz |
12562.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific OFP400 Ölfreie Vakuumpumpe kann für die verschiedensten Laboranwendungen eingesetzt werden.
Sie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf, läuft geräuscharm und eliminiert Ölnebeldämpfe, da sie Öl weder verbraucht noch zum Betrieb benötigt.
- Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad Geringer Platzbedarf
- Chemisch beständig mit vier ETFE- und PFA-Pumpenköpfen Leichter Anschluss an jedes SpeedVac-System Empfohlen für den Gebrauch mit Säuren wie HCl, TFA, Essigsäure und Ameisensäure sowie organischen Lösungsmitteln Im Lieferumfang enthalten ist die ANT100 Kühlfalle zur Erweiterung mit Auffang- und Neutralisationslösungen
Spezifikation
Ölfreie Vakuumpumpe | |
Vakuumkonzentrator |