Learn More
Ohaus™ Mechanische Industriewaage, Typ 1119-D0 Wägebereich 20kg, Ablesbarkeit 1g
Optimal für Wiegeanwendungen großer Mengen — besticht durch eine Kapazität von 20 kg und eine Skalenteilung von 1 g. OHAUS Hochleistungswaagen halten dank ihrer robusten Konstruktion rauen Umgebungen sowie Dauerbetrieb ohne Einbußen bei der Genauigkeit stand.
Marke:  Ohaus™ 80000000
Artikelnummer. 10591022
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Aufbewahrungsgestell mit einem Satz metrischer Gewichte (je einmal 1 kg, 5 kg, 10 kg sowie zweimal 2 kg)
Beschreibung
Beschreibung
Standardmerkmale
  • Strahl und Basis aus Aluminiumguss, Edelstahlplatte mit 11 in. (28 cm) Durchmesser, Pendellager aus beschichtetem Stahl, Messer mit Präzisionsschliff
  • Zur Gewährleistung von genauen, wiederholbaren Daten ist die Waage außerdem mit einer paralaxenfreien Anzeige vorne und hinten ausgestattet; Strahlen mit Einkerbungen und Haltung mit Mittelpunktsanzeige
  • Verriegelbare Tara-Funktion für Behälter bis 2270 g
  • Die magnetische Dämpfung verlangsamt Schwingungen
  • Positive Lastanschläge verhindern Schäden durch Überlastung
  • Die korrosionsbeständige Beschichtung auf den exponierten Teilen gewährleistet eine lange Betriebsdauer
Service Plan
Servicevertrag verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 in.
11 in.
27,9 cm
28 cm
Gehäuse 1119-D0
34 in.
44 lb, 20 kg
27,9 cm
100 x 1 g (vorderer Träger), 1.000 x 100 g (hinterer Träger)
11 in.
Aufbewahrungsgestell mit einem metrischen Gewichtssatz
Edelstahl
86,36 cm
Waage für hohe Beanspruchung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Mechanische Industriewaage, Typ 1119-D0 Wägebereich 20kg, Ablesbarkeit 1g > Fassungsvermögen:20kg