Learn More
OHAUS™ Ohaus™ Explorer™ Tower Mount Kit für Display
Für den Einsatz mit OHAUS™ Explorer-Waagen.
Marke: OHAUS™ 83021102
135.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann mit allen Ohaus Explorer-Modellen verwendet werden: EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201.
- Farbe: Silber
- Material: Stahl
- Gesamtlänge: 91.4 cm (36 in.)
- Gewicht: 6 lbs.
Spezifikation
Anzeige des Explorermodells EX124, EX224, EX324, EX2 | |
36 in. | |
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) | |
Turmmontage |
Stahl | |
91 cm | |
Säulenhalterungen |
Videos
-
Ohaus Explorer balances