Learn More
OHAUS™ Präzisionswaagen der Explorer™ Serie
Die neuen Explorer-Waagen bestechen durch unerreichte Qualität und Zuverlässigkeit. OHAUS Präzisionswaagen der Explorer Serie zeichnen sich durch eine kürzere Stabilisierungszeit aus, die zu einer höheren Betriebseffizienz, höherem Durchsatz sowie mehr Produktivität führt.
3620.00 CHF - 7145.00 CHF
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen mit virtuellem QWERTY und numerischen Tasten
Zertifizierung/Konformität CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C-Tick, CB-Schema
Anschlusstyp RS-232, USB
Displaytyp TFT
Enthält Schaltnetzteil mit Mehrfachsteckkopf
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11850123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021360
EX6202 6,2 kg 0,01 g <1 s
5700.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11890123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021365
EX10201 10,2 kg 0,1 g <1 s
4425.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11880123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021361
EX6201 6,2 kg 0,1 g <1 s
3620.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11860123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021362
EX10202 10,2 kg 0,01 g <1 s
6685.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11800123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021350
EX1103, mit Windschutz 1,1 kg 0,001 g <1,5 s
7145.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11870113
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021342
EX423, mit Windschutzscheibe 420 g 0,001 g <1,5 s
4905.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11890113
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021348
EX623, mit Windschutzscheibe 620 g 0,001 g <1,5 s
5690.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11830123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021357
EX4202 4,2 kg 0,01 g <1 s
4855.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11820123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021356
EX2202 2,2 kg 0,01 g <1 s
3780.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11860113
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
OHAUS™
83021341
EX223, mit Windschutzscheibe 220 g 0,001 g <1,5 s
3830.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Touchscreen mit virtuellem QWERTY und numerischen Tasten
RS-232, USB
Schaltnetzteil mit Mehrfachsteckkopf
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
10°C bis 30°C
7,7 in.
3,5 in.
6 in.
100/240 V 50/60 Hz
0,6 A
CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C-Tick, CB-Schema
TFT
Automatisch
50 bis 86 °F
2 Jahre
19,5 cm
9 cm
15,4 cm
100/240 V
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Präzisionswaagen der Explorer™ Serie