Learn More
OHAUS™ Analysewaage der Explorer™ Serie
Schnelleres Abwiegen mit verbesserter Wiederholbarkeit und Schwingungsfilterung. OHAUS Analysewaage der Explorer Serie gewährleisten genaue Ergebnisse innerhalb weniger Sekunden und höhere Anwenderfreundlichkeit, Produktivität sowie höheren Durchsatz, dank einer bis zu 50 % kürzeren Stabilisierungszeit als ihre Vorgängermodelle.
Marke:  OHAUS™ 83021331
4394.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810113
  • 5325.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Umschaltbarer Wechselstromadapter mit mehreren Steckern zur Verwendung in verschiedenen Regionen, Wägeschale und Schalenhalterung, mehrsprachige Bedienungsanleitung mit Kurzanleitung, Abdeckung während des Gebrauchs (nur Display), externe und AutoCal™ interne Kalibrierung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    OHAUS™ Analysewaage der Explorer™ Serie > 120 g x 0,1 mg