Learn More
OHAUSâ„¢ DENSITY DETERMINATION KIT EXPLORER EXPLORER
Zur Verwendung mit ausgewählten OHAUS™ Waagen mit 0,1 bis 1 mg-Auflösungen.
Marke: OHAUSâ„¢ 80253384
1065.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Wiegeplattform, Halter für schwimmende Gegenstände, Halter für nicht schwimmende Gegenstände, Becher-Ständer, Becher, Thermometer, Pinzette
Beschreibung
Kompatibel mit:
Modelle mit Kapazitäten mit bis zu 610 g und einer Ablesbarkeit von 0.1 und 1 mg
- Informationsgewinnung
- Explorer
- Adventurer Pro (außer AV53x)
- Pioneer
- Explorer
Spezifikation
Ohaus Waage | |
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) | |
Density Determination Kit |
Wiegeplattform, Halter für schwimmende Gegenstände, halten | |
Kits zur Bestimmung der Dichte |
Videos
-
Ohaus Explorer balances