Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen.
1880.00 CHF - 2235.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1,
Displaytyp Farb-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle
Material Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15581926
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30206079
420g AX422
1880.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15501936
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30206081
820g AX822
2070.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15533883
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
OHAUS™
30122619
8,2 kg AX8201
2235.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15553883
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30127970
4,2 kg AX4201
2070.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Produktsicherheit: CSA C22.2 Nr. 61010-1, UL 61010-1,
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle
50 bis 86 °F
Farb-Touchscreen
Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
10°C bis 30°C
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage