Learn More
Tocris Bioscience™ OF 1
Selective BRPF1B and BRPF2 inhibitor
166.00 CHF - 625.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | 98% |
---|---|
Summenformel | 4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide |
CAS | 919973-83-4 |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Produkttyp | OF 1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18768476
|
Tocris Bioscience™
5289/10 |
10 mg |
166.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18778216
|
Tocris Bioscience™
5289/50 |
50 mg |
625.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective BRPF1B and BRPF2 bromodomain inhibitor (Kd values are 100 and 500 nM respectively). Exhibits 39-fold selectivity for BRPF1B and BRPF2 over BRD4. Accelerates FRAP recovery at 5 μM in a BRPF2 FRAP assay. Inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.Spezifikation
98% | |
919973-83-4 | |
OF 1 | |
OF 1 |
4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide | |
4 °C | |
M.W. (Observed): 440.31 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ OF 1