Learn More
Octylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10686504
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Octylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10686504
Marke: Thermo Scientific Acros 416460050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3158-26-7 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3158-26-7
Summenformel C9H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.24
MDL-Nummer MFCD00013887
InChI-Schlüssel DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
IUPAC-Name 1-Isocyanatooctan
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl isocyanate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 200°C to 204°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7NCO
Brechungsindex 1.4290 to 1.431
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number416460100,416460050
ChargennummerA0437163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number416460100,416460050
ChargennummerA0429983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2021 Catalog Number416460100,416460050
ChargennummerA0417314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2021 Catalog Number416460100,416460050
ChargennummerA0427110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2021 Catalog Number416460100,416460050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Octylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >