Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
Marke:  Fisherbrand™ 001.541
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12676316
  • 33.49 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0,3125 in.
1.625 Zoll
41 mm
Achtseitig
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße, Heizrührer
8 mm
5/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 8 x 41 mm (Durchmesser x Länge)