Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
Marke:  Fisherbrand™ 001.551
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517782
  • 25.15 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
8 mm
10/Pckg.
PTFE-Rührstäbe, achtseitig
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
PTFE
51 mm
Achtseitig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L):8 x 51 mm (Durchm. x H)