Learn More
Octadecylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10785231
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Octadecylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10785231
Marke: Thermo Scientific Acros 129325000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-30-1
Summenformel C18H39N
Molekulargewicht (g/mol) 269.52
MDL-Nummer MFCD00008159
InChI-Schlüssel REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC-Name Octadecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecylamine
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 232.0°C (32.0 mmHg)
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17NH2
Menge 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viskosität 4.17 mPa.s (20°C)
Formelmasse 269.51
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Primäramin (MW 269):>98 %, s+ Tert. Amin (MW 521):< 2%
Physikalische Form Prills
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer129320010,129325000,129320050
ChargennummerA0466227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Artikelnummer129320010,129325000,129320050
ChargennummerA0463960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Artikelnummer129320010,129325000,129320050
ChargennummerA0423279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Artikelnummer129320010,129325000,129320050
ChargennummerA0446581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Artikelnummer129320010,129325000,129320050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Octadecylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >