Learn More
OCT4 Antibody (OCT4/6847R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-21058AF405
Artikelnummer. 18554739
  • 837.00 CHF / 0.10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OCT4 Antibody (OCT4/6847R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 405