Learn More
Ochratoxin A-(phenyl-d5)-Lösung, Honeywell Fluka™
50 μg/ml in Acetonitril, analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke:  Honeywell Fluka R1324-2ML
Artikelnummer. 15971151
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasflasche
0.78 g/cm3
Flüssig
MYKOTOXINE
Analysenstandard
75-05-8, 666236-28-8
6 °C
82 °C
2 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ochratoxin A-(phenyl-d5)-Lösung, Honeywell Fluka™ > 2 ml