Learn More
Ochratoxin A, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10470691
Zum Warenkorb hinzufügen
Ochratoxin A, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470691
5 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10470691
Marke: Thermo Scientific Acros 227400050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ochratoxin A (CAS-Nr. 303-47-9) ist ein Mykotoxin, das von bestimmten Pilzen hergestellt wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Ochratoxin A ist ein Mykotoxin, das von bestimmten Pilzen insbesondere Aspergillus- und Penicillium-Spezies stammen, die sich häufig in verdorbenen Chargen von Körnern, Bohnen und Nüssen finden.
• Ochratoxin A ist ein bekanntes Mutagen und potenzielles Karzinogen mit Verdacht auf Auswirkungen auf die fetale Entwicklung und die Ausbildung von Harnwegstumoren
Anwendungen
• Ochratoxin A kann als Kalziumkanalblocker in Zellen verwendet werden.
• Kann für Entwicklungsforschungsstudien nützlich sein.
• Nur für Forschungsanwendungen vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ochratoxin A
Namenshinweis 99+%
CAS 303-47-9
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H18ClNO6
MDL-Nummer MFCD00078079
Menge 5 mg
Beilstein 18, V,9, 56
Merck Index 15, 6829
Synonym ochratoxin a, antibiotic 9663, phenylalanine-ochratoxin a, 3r14s-ochratoxin a, ochratoxin a-bsa conjugate from aspergillus ochraceus, --n-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenylalanine, n-3r-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenyl-l-alanine, unii-1779sx6luy, l-phenylalanine, n-5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1h-2-benzopyran-7-yl carbonyl-, r, ccris 2382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, diethyl ether, benzene,, ethanol, methanol
InChI-Schlüssel RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
SMILES CC1CC2=C(C=C(C(=C2C(=O)O1)O)C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)Cl
IUPAC-Name (2S)-2-[[(3R)-5-Chlor-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromen-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 403.82
PubChem CID 442530
ChEBI CHEBI:7719
Formelmasse 403.82
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number227400050
ChargennummerA0461755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number227400050
ChargennummerA0457184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number227400050
ChargennummerA0394813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number227400050
ChargennummerA0413707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number227400050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ochratoxin A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ochratoxin A, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >