Learn More
Zeiss™ Objektiv Plan Achromat
Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeis Primo-Mikroskopen
605.00 CHF - 887.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Primo
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Beschreibung Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Beschreibung Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11844584
Unterlagen ansehen
Zeiss™
415500-1605-001
Objektiv plan-achromatisch 10X / 0,25 Ph1 WD:4,4mm 10X
887.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11834584
Unterlagen ansehen
Zeiss™
415500-1600-001
Objektiv plan-achromatisch 4X/0,10 WD:12mm Gehäuse 4x
605.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11843851
Unterlagen ansehen
Zeiss™
415500-1606-000
Objektiv plan-achromatisch 20X/0,40 WD:0,9mm 20X.
749.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Objektiv Plan-Achromat 20x/0.40 für Primo (WD: 0.90 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 für Primo (WD: 4.4 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 4x/0.10 für Primo (WD: 12.0 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Primo
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Objektiv Plan Achromat